주요 문서
SY3390162142
Synthonix Corporation
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl bromo(cyclopropyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
BTAPHOMYBWYDEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7311.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7311.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)