주요 문서
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
InChI key
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7018.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)