주요 문서
SY3390161968
Synthonix Corporation
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2H2,1H3
InChI key
OZAQPNNARZFABP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/7746.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7746.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)