주요 문서
SY3371479183
Synthonix Corporation
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tetrahydro-2H-thiopyran-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChI key
CAUGAHCEDPFMJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5312.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5312.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)