주요 문서
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
InChI key
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5314.html
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)