주요 문서
SY3371477360
Synthonix Corporation
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-4-3-7(8(12)6-11)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
NUAIPKMBWNVQIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0755.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0755.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)