주요 문서
SY3371477141
Synthonix Corporation
Copper(I) 3-methylsalicylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
copper(1+) 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3234.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3234.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)