주요 문서
SY3371477066
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-formylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.39
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO3/c9-6-2-1-5(4-10)7(3-6)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI key
LVNPJTSTUBPCMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2204.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2204.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)