주요 문서
SY3371477013
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxypyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-4(6)7-2-3-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
PUMFABSDZOUISK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1053.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1053.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)