주요 문서
SY3371476104
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-aminopiperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H19N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6-12(10)7-5-11/h4-7,10H2,1-3H3
InChI key
QMZFIRHRGPLKEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0890.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0890.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)