주요 문서
SY3371475720
Synthonix Corporation
7-Amino-2-methylindazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-2H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-6-3-2-4-7(9)8(6)10-11/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
KNZJAZZOKTUEHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2919.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2919.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)