주요 문서
SU860131
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
thread for 8-425
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
특징
autoclavable
포장
pkg of 1000 ea
파라미터
135 °C temp. limit
피팅
thread for 8-425
호환성
for use with HITACHI
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These hole caps do not come with septa.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)