문서
SU860117
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
clear glass (shell style)
포장
pkg of 1000 ea
재고 정보
not available in USA
O.D.
6 mm
직경 × 높이
6 mm × 31 mm
용적
0.2 mL
호환성
for use with 1.5 mL large opening vials
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서