문서
SU860027
Crimp seals with PTFE/silicone septa
pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24122002
material
silver aluminum (with 4 mm center hole)
white red PTFE/silicone
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
직경 × 두께
8 mm × 1.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서