주요 문서
SAAR7221120
Xylene
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(CH3)2
Molecular Weight:
106.17
UNSPSC 코드:
12191501
제품 라인
univAR
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR7221120LC)
pkg of 25 L (SAAR7221120ME)
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
24 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)