문서
SAAR5825700
di-Sodium tetraborate decahydrate
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
381.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825700EM)
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)