Key Documents
SAAR5824070
Sodium nitrite
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
69.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
autoignition temp.
914 °F
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5824070EM)
mp
271 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)