주요 문서
SAAR5823820
Sodium metabisulfite
univAR
동의어(들):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2S2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
190.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5823820EM)
mp
>300 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)