문서
SAAR5822320
Sodium chloride
univAR
동의어(들):
Halite, NaCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaCl
CAS Number:
Molecular Weight:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
bucket of 5 kg (SAAR5822320FL)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822320EM)
mp
801 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)