Key Documents
SAAR5046800
Potassium permanganate
uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
KMnO4
CAS Number:
Molecular Weight:
158.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352312
제품 라인
uniLAB
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046800EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Brain
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)