주요 문서
SAAR5046200
Potassium oxalate monohydrate
univAR
동의어(들):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(COOK)2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
184.23
Beilstein:
3752576
MDL number:
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046200EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)