About This Item
Linear Formula:
KIO3
CAS Number:
Molecular Weight:
214.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
추천 제품
Grade
reagent grade
제품 라인
univAR™
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044800EM)
mp
560 °C (lit.)
density
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)