주요 문서
SAAR5042020
Potassium chloride
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KCl
CAS Number:
Molecular Weight:
74.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5042020EM)
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)