주요 문서
SAAR4946130
Perchloric acid solution
0.1 N, 0.1 M
동의어(들):
Perchloric acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HClO4
CAS Number:
Molecular Weight:
100.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
포장
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR4946130KF)
농도
0.1 M
0.1 N
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F
Flash Point (°C)
40 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)