Key Documents
SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116100
product name
Methyl red,
포장
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4166560CB)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)