Key Documents
SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116100
product name
Kovacs Indole Reagent,
제품 라인
uniLAB
포장
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
110.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)