주요 문서
SAAR3063890
Hydrogen Peroxide 200 vol
univAR, 50%
동의어(들):
Hydrogen peroxide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352304
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
제품 라인
univAR
포장
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063890LC)
농도
50%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)