주요 문서
SAAR191696
Sulfuric acid solution
1 N, 0.5 M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352322
포장
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR191696LL)
농도
0.5 M
1 N
density
1.03 g/mL
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)