About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
bp:
34.6 °C (lit.)
추천 제품
vapor density
2.6 (vs air)
제품 라인
univAR™
autoignition temp.
320 °F
expl. lim.
36.5 %
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
dilution
(for laboratory use only)
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)