문서
SAAR1605020
Citric acid monohydrate
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1605020EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
345.0 °F
Flash Point (°C)
173.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)