문서
SAAR1591100
Charcoal
powder (activated), uniTEK
동의어(들):
Activated charcoal, Charcoal activated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101522
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
형태
powder (activated)
autoignition temp.
842 °F
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1591100EM)
저항도
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp
3550 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)