주요 문서
SAAR1437500
Bromophenol blue
pH indicator
동의어(들):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H10Br4O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
669.96
Beilstein:
61698
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
제품명
Bromophenol Blue,
포장
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR1437500CB)
mp
273 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI key
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)