주요 문서
SAAR1405200
Boric acid
powder, univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
61.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
양식:
powder
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
univAR
양식
powder
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1405200EM)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)