Key Documents
SAAR1122720
Ammonium chloride
univAR
동의어(들):
Salmiac
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
53.49
Beilstein:
4371014
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
제품 라인
univAR
포장
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1122720EM)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)