About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H92O25
CAS Number:
Molecular Weight:
1141.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@@H]([C@H]([C@@]8(CO[C@@H](CC8)[C@H](CO[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)C)CC7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC3)C)(CO[C@@H]4O[C@@
InChI key
JWINIHBXRZXFKL-SGBJXWCQSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.