주요 문서
PAMPO201
Supelco
Profil`Air® Pump Module
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
재고 정보
available only in EU
파라미터
200 mL/min flow rate (calibrated)
크기
20 × 10 × 10
응용 분야
environmental
industrial hygiene
호환성
for sampling dynamic air flow
일반 설명
This pump is calibrated to draw air at a flow rate of 200 mL/min. This is necessary for dynamic air sampling.
Coupled with the dynamic sampling module (PAMEX001-1EA), it creates a controlled air flow around the dynamic sampling sensors, thus accelerating the capture process of the material.
적합성
Fits the following instruments:
PAKSF421
PAMEX001
기타 정보
Weight: 0.8
Temperature conditions: Room temperature
법적 정보
Profil'Air is a registered trademark of Ethera S.A.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)