문서
K08971106
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Guard Cartridge
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns, pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for USP L40
제품 라인
Kromasil®
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Kromasil® KRWP-5-CelluCoat-4.6XGC
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
10 mm × 4.6 mm
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
>1000 Å
호환성
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CelluCoat is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서