주요 문서
K08971075
Kromasil® C8 HPLC Column
16 μm particle size, pore size 300 Å, L × I.D. 250 mm × 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
제품 라인
Kromasil®
제조업체/상표
Kromasil® KR300-16-C8-50X250
재고 정보
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
250 mm × 50 mm
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
16 μm
공극 크기
300 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)