문서
K08970989
Kromasil® NH2 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 30 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for USP L8
제품 라인
Kromasil®
제조업체/상표
Kromasil® KR100-10-NH2-30X250
재고 정보
available only in USA, Canada and Puerto Rico
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
250 mm × 30 mm
기질 활성군
amino phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서