Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Kromasil®
제조업체/상표
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
재고 정보
available only in USA, Canada and Puerto Rico
라벨링 범위
14% Carbon loading
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
100 mm × 2.1 mm
표면적
330 m2/g
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2.5 μm
공극 크기
100 Å
pH 범위
1-12
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.