주요 문서
K08670349
Kromasil® C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Kromasil®
제조업체/상표
Kromasil® KR100-10-C18-4.6X250
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
250 mm × 4.6 mm
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)