기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: TSKgel SuperSW mAb HR, 30 cm x 7.8 mm ID, 4 μm particles (822854)
mobile phase: 0.1 mol/L phosphate/0.1 mol/L sulfate buffer + 0.05% sodium azide
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector:
injection: 10 μL
sample: human IgG (4.6 g/L)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
분석 메모
기타 정보
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.