기술
LC/MS: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate (98:2 acetonitrile:water)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1262 psi (87 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), 192 m/z
injection: 1 μL
sample: 20 ng/mL
적합성
application for LC-MS
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Pentedrone hydrochloride, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
4-Methylethcathinone hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
3,4-Methylenedioxypyrovalerone HCl (MDPV) solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.