주요 문서
G006085
GC Analysis of Native Spearmint Essential Oil on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Native Spearmint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
응용 분야
flavors and fragrances
법적 정보
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)