기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix: Avocado spiked with pesticides at 20 ng/g
extraction tube: Supel QuE Acetate extraction tube (55234-U)
extraction process: add 25 mL of acetonitrile; shake for 1 minute; add contents of Supel QuE acetate extraction tube; shake immediately for 1 minute; centrifuge at 3200 rpm for 5 minutes
clean-up tube: Supel Que Z-Sep+ cleanup tube (55296-U)
clean-up process: transfer 3 mL of the acetonitrile layer into a Supel Que Z-Sep+ cleanup tube; shake for 1 minute; centrifuge at 3400 rpm for 3 minutes; draw off supernatant for LVI-GCMS analysis
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.36 μm (28576-U)
oven: 70 °C (2 min), 15 °C/min to 325 °C (6 min)
inj. temp.: 60 °C (0.28 min), 600 °C/min to 325 °C (5 min)
detector: MSD
MSD interface: 330 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min, constant
injection: PTV solvent vent; 10 μL, injection dispense speed 15000 μL/min
liner: 4 mm I.D. FocusLiner with taper
sample: pesticides spiked at 20 ng/g
적합성
application for SPE
응용 분야
agriculture
food and beverages
분석 메모
법적 정보
분석물
SPE 튜브 또는 플레이트
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.