주요 문서
G005673
HPLC Analysis of Benzodiazepines on Ascentis® Express C18, Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (66:34, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/L each in 20% methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Oxazepam
    Clonazepam
    Alprazolam
    Desmethyldiazepam
    Diazepam
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)