주요 문서
G005615
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53825-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.15 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L each (vitamins D2 and D3) in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)