기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53336-U)
mobile phase: [A] water, acetonitrile, 90:10; [B] acetonitrile
gradient: 0% B held for 0.5 min; to 15% B in 1 min; held at 15% B for 6 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 192 bar (2780 psi)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 218 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/L ea. in 95:5, water:acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
agriculture
food and beverages
분석 메모
The trichothecene vomitoxins of Fusarium are significant plant pathogens of grain and forage crops that can lead to anorexic effects with livestock. This application demonstrates resolution of deoxynivalenol and three of its analogs.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Nivalenol hydrate
15-Acetyldeoxynivalenol solution
3-Acetyldeoxynivalenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.