기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: Arabica coffee beans, green, 2 grams with pre-equilibration of 10 min at 60 °C, the entire process under agitation at 500 rpm
SPME fiber: divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane, 50/30 μm (57328-U)
extraction: headspace, 40 min at 60 °C
desorption process: 5 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 40 °C (5 min), 4 °C/min to 230 °C, 50 °C/min to 280°C (2 min)
inj. temp.: 260 °C
detector: MS (Shimadzu GCMS-QP2010) ionization energy 1.5 kV; mass range: 40-400 amu; scan mode, scan interval : 0.5 sec
MSD interface: 230 °C, source temp. 200 °C
carrier gas: helium, 34.0 cm/s and 40.3 KPa
injection: splitless 5 min, then split ratio 1:20
liner: 0.75 mm i.d.
적합성
application for SPME
응용 분야
food and beverages
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.