주요 문서
G005331
HPLC Analysis of Arginine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water, [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    L-Arginine, reagent grade, ≥98%
    D-Arginine, purum, ≥99.0% (NT)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)